Learn More
3,4-dihidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protocatechualdehyde |
| CAS | 139-85-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H6 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde (8CI), 1,2-Dihydroxy-4-formylbenzene, 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, 3,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 3,4-Dihydroxybezaldehyde, 4-Formyl-1,2-benzenediol, 4-Formyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Formylcatechol, Catechaldehyde, NC 033, NSC 22961, Protocatechuic aldehyde, Rancinamycin IV |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Mostrar más |