Learn More
3,4-Dihidroxibenzaldehído-d3, TRC
Código de producto. 30382741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382741 50 mg
30372321 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45100250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180028-20-0
Fórmula molecular C7H3D3O3
Peso molecular (g/mol) 141.14
Sinónimo 4,5-Dihydroxybenzaldehyde-2,3,6-D3
Nombre IUPAC 2,3,6-trideuterio-4,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzaldehyde-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H/i1D,2D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0505