Learn More
3,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444603 100 g 100 g
11424603 5 g 5 g
11434603 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11558.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
3,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in as an apoptosis inducer of human leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dihidroxibenzaldehído se utiliza como inductor de apoptosis de las células leucémicas humanas.
Solubilidad
Soluble en agua (6,3 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-85-5
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.122
Número MDL MFCD00003370
Clave InChI IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 152°C to 157°C
Cantidad 100 g
Beilstein 774381
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7893
Información de solubilidad Soluble in water(6.3g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%