Learn More
3,4-Dihidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10478060 25 g Frasco de vidrio 25 g
10254570 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-85-5
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00003370
Clave InChI IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 157.0°C
Color Beige a marrón grisáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 08,246
Índice Merck 15,8002
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 790g/L ethanol (78°C),freely soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino