Learn More
3',4'-Dihidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30011303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011303 250 mg 250 miligramos
17941545 1 g 1 g
17904325 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446835250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-09-7
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 3',4'-Dihydroxyacetophenone, 4-Acetopyrocatechol, 4-Acetyl-1,2-benzenediol, 4-Acetyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Acetylcatechol, 4-Acetylpyrocatechol, Acetopyrocatechol, Pungenol, Qingxintong
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)etanoletanol
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyacetophenone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473