Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihidroxi-L-fenilalanina, + 98 %
Código de producto. 11453704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453704 25 g 25 g
11443704 5 g 5 g
11463704 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453704 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11311.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
3-(3,4-Dihidroxifenil)-L-alanina (levodopa o L-dopa), n.° de CAS 59-92-7, es una molécula precursora de la dopamina.
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (DOPA) is used as a cell adhesion molecule in serum-free cultures of anchorage-dependent mammalian cells. It is also used as an anticholinergic drug and used in the treatment of Parkinson's disease. It acts as an intermediate in the biosynthesis of other catecholamines (norepinephrine, epinephrine) and melanin. It acts as a precursor of dopamine product of tyrosine hydroxylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, ácido clorhídrico diluido y ácido fórmico. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-92-7
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00002598
Clave InChI WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinónimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Índice Merck 14,5464
Información de solubilidad Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine