Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihidroxi-DL-fenilalanina, 98 %
Código de producto. 11364288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364288 5 g 5 g
11354288 25 g 25 g
11344288 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364288 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 041535.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
La 3,4-dihidroxi-DL-fenilalanina se utiliza como precursor de la dopamina. También es útil en síntesis orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-84-3
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00063060
Clave InChI WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
PubChem CID 836
ChEBI CHEBI:49168
Nombre IUPAC Ácido 2-amino3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Índice Merck 14,3420
Información de solubilidad Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación