Learn More
(-)-3,4-dihidroxi-alfa-metil-L-fenilalanina sesquihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422846 1 g 1 g
15432846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56704.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41372-08-1 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41372-08-1
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.232
Número MDL MFCD00149280
Clave InChI XDJUBZFLFDODNF-PPHPATTJSA-N
Sinónimo methyldopa hydrate, l-methyldopa, s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropionic acid sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine sesquihydrate, l---alpha-methyldopa hydrate, alpha-methyl-l-dopa sesquihydrate, --3,4-dihydroxy-^a-methyl-l-phenylalanine sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine ses, 2s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, oxamethane
PubChem CID 18530292
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenilo)-2-metilpropanoico; hidrato
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate
Punto de fusión >300°C
Índice Merck 14,6055
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24 (211.22 Anhydrous)
Rotación óptica −13° (c=1 in Water)
Sensibilidad Air and light sensitive
Porcentaje de pureza 99%