Learn More
Ácido 3,4-Dihidroxi-5-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30386360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386360 250 mg 250 miligramos
30381283 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453235250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84211-30-3
Fórmula molecular C7H5NO6
Peso molecular (g/mol) 199.12
Sinónimo 3-Nitro-4,5-dihydroxybenzoic Acid
SMILES Cl.CNC(C)Cc1cc(OC)c(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)