Learn More
3,4-dihidroxi-5-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 116313-85-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H |
| SMILES | Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidroxi-5-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0168 |