Learn More
Ácido 3,4-dihidroxi-5-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methylgallic Acid |
| CAS | 3934-84-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxy-5-methoxy-benzoic acid, 4,5-Dihydroxy-m-anisic acid, Gallic acid 3-methyl ether, 5-Hydroxyvanillic acid, 3-Methoxygallic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O5/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(cc(O)c1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-dihidroxi-5-metoxi-benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0372 |