Learn More
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, TRC
Código de producto. 30387077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67906850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2892-51-5
Fórmula molecular C4H2O4
Peso molecular (g/mol) 114.06
Sinónimo squaric acid
SMILES OC1=C(O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9953