Learn More
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675012 5 g Frasco de vidrio 5 g
10756391 25 g Frasco de vidrio 25 g
10209553 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2892-51-5
Número MDL MFCD00001334
Clave InChI PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 293°C
Color Blanco a beige
Densidad 190g/mL
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H2O4
Cantidad 5 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Índice Merck 15, 8897
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (30°C)
Peso molecular (g/mol) 114.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.