Learn More
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429140 25 g 25 g
11449140 1 g 1 g
11419140 5 g 5 g
11439140 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11429140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15169.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.056 g/mol
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione is used to produce diethoxy-cyclobutenedione by heating, pharmaceutical intermediates, squarylium dyes, and photoconducting squaraines; The dibutylester is used as a contact sensitizer in the treatment of alopecia and warts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona se utiliza para producir dietoxi-ciclobutenodiona por calentamiento, productos farmacéuticos intermedios, colorantes de escuarilio y escuaraínas fotoconductoras. El dibutiléster se utiliza como sensibilizador de contacto en el tratamiento de la alopecia y las verrugas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2892-51-5
Fórmula molecular C4H2O4
Peso molecular (g/mol) 114.056
Número MDL MFCD00001334
Clave InChI PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Punto de fusión >300°C
Temperatura de inflamación 190°C (374°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 774275
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza ≥98%