Learn More
3,4-dihidroxi-2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 50545-37-4 |
| Fórmula molecular | C7H5NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-2-5(10)7(11)6(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)c(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0168 |