Learn More
3',4'-Dihidroxi-1-fenil-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4'-Dihydroxy-1-phenyl-2-butanone |
| CAS | 17386-89-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Butyroylpyrocatechol, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-butanone, 3',4'-Dihydroxybutyrophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-3-8(11)7-4-5-9(12)10(13)6-7/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dihidroxifenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.079 |