Learn More
3,4-dihidroharmina, TRC
Código de producto. 30370592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370592 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30370592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449718500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmaline
CAS 304-21-2
Fórmula molecular C13 H14 N2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3H-Pyrido[3,4-b]indole, 4,9-dihydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmaline (6CI), Harmidine (7CI), 1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 3,4-Dihydroharmine, NSC 407285
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirido[3,4-b]indol
Peso molecular (g/mol) 214.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1106