Learn More
3,4-Dihidroagomelatina, TRC
Código de producto. 30134044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134044 50 mg 50 miligramos
30133722 5 mg 5 miligramos
30007375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44825550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1352139-51-5
Fórmula molecular C15H19NO2
Peso molecular (g/mol) 245.32
Sinónimo N-[2-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, Agomelatine Impurity 1;
SMILES COc1ccc2CCC=C(CCNC(=O)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroagomelatine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1416