Learn More
3,4-Dihidro Ivermectina (mezcla de diastereomeros) (>90%), TRC
Código de producto. 30009935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009935 10 mg 10 miligramos
30005464 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44682010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74567-01-4
Fórmula molecular C48 H76 O14
Peso molecular (g/mol) 877.11
Sinónimo Avermectin A1a, 5-O-demethyl-3,4,22,23-tetrahydro-
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(C)C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro Ivermectin (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H76O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,25-26,28-31,33-45,49-50,52H,11,16-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,29?,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 876.5235
Porcentaje de pureza >95%