Learn More
3,4-Dihidro-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-1H-2-benzopiran-7-carboxílico, TRC
Código de producto. 30012070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012070 25 mg 25 miligramos
30007116 2.5 mg 2.50 miligramo
30011184 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45286025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16281-43-9
Fórmula molecular C11H10O5
Peso molecular (g/mol) 222.19
Sinónimo 8-Hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromancarboxylic Acid
SMILES CC1Cc2ccc(C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O5/c1-5-4-6-2-3-7(10(13)14)9(12)8(6)11(15)16-5/h2-3,5,12H,4H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0528