Learn More
3,4-Dihidro-7-metoxi-2H-1-naftalenona-O-tosiloxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime |
| CAS | 99833-87-1 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO4S/c1-13-6-10-16(11-7-13)24(20,21)23-19-18-5-3-4-14-8-9-15(22-2)12-17(14)18/h6-12H,3-5H2,1-2H3/b19-18+ |
| SMILES | COc1ccc2CCC\C(=N/OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-(7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ilideno)amino] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 345.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1035 |