Learn More
3,4-Dihidro-7-metoxi-2H-1-naftalenona-O-tosiloxima, TRC
Código de producto. 30382467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30382467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30382467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44916550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime
CAS 99833-87-1
Fórmula molecular C18 H19 N O4 S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO4S/c1-13-6-10-16(11-7-13)24(20,21)23-19-18-5-3-4-14-8-9-15(22-2)12-17(14)18/h6-12H,3-5H2,1-2H3/b19-18+
SMILES COc1ccc2CCC\C(=N/OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)\c2c1
Nombre IUPAC [(E)-(7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ilideno)amino] 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 345.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1035
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.