Learn More
3,4-Dihidro-7-(4-hidroxibutoxi)-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 17974765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974765 10 g 10 g
17961935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44954010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 889443-20-3
Fórmula molecular C13 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 235.28
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B
Nombre IUPAC 7-(4-hidroxibutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1208