Learn More
3,4-Dihidro-7-(4-hidroxibutoxi)-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 889443-20-3 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16) |
| SMILES | OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(4-hidroxibutoxi)-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1208 |