Learn More
3,4-Dihidro-7-(3'carboxi)propoxi-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30382455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382455 5 g
30376637 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4487255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58899-27-7
Fórmula molecular C13 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 249.26
Sinónimo Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido butanoico 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolina-7-il)oxi]ácido butanoico
SMILES OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO4/c15-12-6-4-9-3-5-10(8-11(9)14-12)18-7-1-2-13(16)17/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1001