Learn More
3,4-Dihidro-6-nitro-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-6-nitro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 22246-16-8 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O3/c12-9-4-1-6-5-7(11(13)14)2-3-8(6)10-9/h2-3,5H,1,4H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-nitro-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0535 |