Learn More
Ácido 3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinpropanoico, TRC
Código de producto. 30383451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30383451 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30383451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44906510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid
CAS 132788-56-8
Fórmula molecular C14 H16 N2 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O5/c1-16-10-7-12(21-3)11(20-2)6-9(10)15-8(14(16)19)4-5-13(17)18/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)
SMILES COc1cc2N=C(CCC(=O)O)C(=O)N(C)c2cc1OC
Nombre IUPAC Ácido 3-(6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxoquinoxalin-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 292.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1059
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.