Learn More
Ácido 3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid |
| CAS | 132788-56-8 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O5/c1-16-10-7-12(21-3)11(20-2)6-9(10)15-8(14(16)19)4-5-13(17)18/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1cc2N=C(CCC(=O)O)C(=O)N(C)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxoquinoxalin-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1059 |