Learn More
Éster metílico del ácido 3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 131426-28-3 |
| Fórmula molecular | C15H18N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O5/c1-17-11-8-13(21-3)12(20-2)7-10(11)16-9(15(17)19)5-6-14(18)22-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC1=Nc2cc(OC)c(OC)cc2N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-(6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxoquinoxalin-2-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1216 |