Learn More
3,4-Dihidro-6,7-dimetoxi-1-(p-metoxibencil)isoquinolina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30376190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376190 2.5 g
30371348 500 mg
30383775 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4553202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13233-00-6
Fórmula molecular C19H22ClNO3
Peso molecular (g/mol) 347.84
Sinónimo 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline Hydrochloride, 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride, 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline Hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CC2=NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-21-15-6-4-13(5-7-15)10-17-16-12-19(23-3)18(22-2)11-14(16)8-9-20-17;/h4-7,11-12H,8-10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1288