Learn More
3,4-Dihidro-5-[(2S)-oxiranilmetoxi]-1(2H)-naftalenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-5-[(2S)-oxiranylmethoxy]-1(2H)-naphthalenone |
| CAS | 151528-55-1 |
| Fórmula molecular | C13H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-3,4-Dihydro-5-(oxiranylmethoxy)-1(2H)-naphthalenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O3/c14-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)16-8-9-7-15-9/h2-3,6,9H,1,4-5,7-8H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@H]3OC3 |
| Nombre IUPAC | (S)-5-(oxiran-2-ilmetoxi)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.09 |