Learn More
3,4-dihidro-3-oxopirazina-2-carboxamida (defluorofavipiravir), Mikromol
Código de producto. 30463602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463602 25 mg
1 options
Código de producto. 30463602 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3892.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,4-dihidro-3-oxopirazina-2-carboxamida (defluorofavipiravir), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5H5N3O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Peso molecular (g/mol) 139.11