Learn More
3,4-Dihidro-3-oxo-2-pirazinacarboxamida, TRC
Código de producto. 30371930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30371930 1 g
1 options
Código de producto. 30371930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4541501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Fórmula molecular C5H5N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinamide, 3-hydroxy- (6CI), Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105, 3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide, 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-5(10)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,8,10)
SMILES NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Nombre IUPAC 2-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 139.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0382