Learn More
3,4-Dihidro-3,3-dimetilisoquinolina, TRC
Código de producto. 30135538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135538 100 mg 100 miligramos
30008089 10 mg 10 miligramos
30005400 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD450720100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28460-55-1
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Sinónimo 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-4H-isoquinolina
SMILES CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1048