Learn More
3,4-Dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10788845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10788845 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10052514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60830EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20348-23-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD09025907
Clave InChI QQVXDMFULJVZLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 3,4-dihydro, dihydropyridoboxazine, pubchem18891, 2h,3h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro
PubChem CID 13196538
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina
SMILES C1COC2=C(N1)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%