Learn More
3,4-Dihidro-2H-piridito[1,2-A]pirimidina-2-uno, TRC
Código de producto. 30384484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493150500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5439-14-5
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0637