Learn More
3,4-Dihidro-2H-pirano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327815 500 mL 500 ml
11307815 25 mL 25 ml
11317815 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02731.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
Widely used hydroxyl-protecting reagent3,4-Dihydro-2H-pyran is used as a hydroxyl-protecting reagent in organic synthesis. It acts as an intermediate in synthetic chemistry. It is used to protect various reactive functional groups. It is involved in the polymerization reaction either alone or with unsaturated compound and finds application in polymer industries. Further, it is employed in the preparation of bicyclic compounds of epoxide-fused, halo compounds and allenic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizan, generalmente, como reactivo protección del 3,4-dihidro-2H-pirano y del hidroxilo en la síntesis orgánica. Actúa como intermedio en química sintética y se utiliza para proteger varios grupos funcionales de reactivos. También participa en la reacción de polimerización tanto de forma independiente como con compuestos no saturados y se emplea en el sector de los polímeros. Además, se usa en la preparación de compuestos bicíclicos de epoxida fundida, halo compuestos y alcoholes alénicos.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-87-2
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00006558
Clave InChI BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
PubChem CID 8080
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-pirano
SMILES C1CC=COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyran
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.926
pH 7.0
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.442
Cantidad 500 mL
Número UN UN2376
Beilstein 103493
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%