Learn More
3,4-Dihidro-2H-piran-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15229716 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229716 5 g 5 g
15219716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229716 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 25090-33-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Clave InChI WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-piran-5-carbaldehído
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Punto de ebullición 90.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.