Learn More
3,4-Dihidro-2H-piran-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15219716 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219716 1 g 1 g
15229716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219716 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450380010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 25090-33-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Clave InChI WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-piran-5-carbaldehído
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Punto de ebullición 90.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.