Learn More
3,4-Dihidro-2H-piran-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10222402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10222402 1 g 1 g
10407744 5 g 5 g
10351815 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222402 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03842DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 25090-33-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00085019
Clave InChI WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-piran-5-carbaldehído
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%