Learn More
3,4-Dihidro-2H-pirano-2-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472558 5 g 5 g
15462558 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56124.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3749-36-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
It is used in the preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación del dihidropirano para la inmovilización suave y la escisión de alcoholes
Notas
Incompatible con el calor, los agentes oxidantes y los ácidos. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3749-36-8
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00051507
Clave InChI XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-pyran-2-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, dhp linker, 3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2h-pyran-2-methanol, 3,4-dihydro, dhp resin, ellmans dhp resin, zlchem 376, pubchem9703, acmc-209itf
PubChem CID 95559
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-pirano2-ilmetanol
SMILES C1CC(OC=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Densidad 1.101
Punto de ebullición 92°C to 93°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 96%