Learn More
3,4-dihidro-2H-isoquinolin-1-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442242 1 g 1 g
15452242 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458220010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1196-38-9 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-38-9
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Clave InChI YWPMKTWUFVOFPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroisoquinolin-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro, 3,4-dihydroisocarbostyril, 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3,4-dihydro-1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-one, dihydroisoquinolone, 3nuu, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
PubChem CID 150896
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-isoquinolin-1-ona
SMILES C1CNC(=O)C2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Punto de fusión 67.0°C to 70.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%