Learn More
3,4-Dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461144 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10407432 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10417432 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10461144 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25809DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 76727-28-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD04972641
Clave InChI UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795460
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%