Learn More
3,4-Dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |