Learn More
3,4-Dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazina-6-ol, TRC
Código de producto. 30180357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180357 10 mg 10 miligramos
30180267 50 mg 50 miligramos
30179885 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67987010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26021-57-8
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6-ol
SMILES Oc1ccc2OCCNc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-1-2-8-7(5-6)9-3-4-11-8/h1-2,5,9-10H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633