Learn More
Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10252492 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10304332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20825-89-2
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00276310
Clave InChI MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
PubChem CID 2776383
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carboxílico
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%