Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carbaldehído, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652635 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10384562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13204DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67869-90-3
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Clave InChI LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%