Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10502852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13213DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylmethylamine
CAS 23475-00-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H13NO2
Número MDL MFCD02682040
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamine, c-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl-methylamine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylmethylamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-methylamine
Clave InChI MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)CN)OC1
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 179.219
PubChem CID 2795295
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%