Learn More
Ácido 3,4-Dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-ilborónico, +90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10151112 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10294714 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13212DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 279261-89-1
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.99
Número MDL MFCD02681910
Clave InChI CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
PubChem CID 2776398
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99