Learn More
Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406330 1 g 1 g
11416330 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27175.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33632-74-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33632-74-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00276310
Clave InChI BYYFEADAQZCIGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid
PubChem CID 53708627
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-4-carboxílico
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%